Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Flaskställ för 2 ml flaskor, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 17825174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Flaskor
Produktkod. Håller
17825174 Flaskor
1 options
Produktkod. 17825174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6EVR1232B
Beräknad leverans: 19-11-2026
Thermo Scientific™ SureSTART™ Flaskställ uppfyller en mängd olika applikationsbehov. Dessa praktiska flaskställ är fyrkantiga och kan rymma 50 flaskor.
Spara plats i kylskåpet samtidigt som du säkerställer en säker arbetsposition på bänken och under transport. Thermo Scientific™ SureSTART™ Flaskställ uppfyller olika användningsbehov. Dessa praktiska flaskställ är fyrkantiga och kan placera 50 flaskor.
Prestandanivå 1-lagring – för vardagliga analyser
  • För 12 x 32 mm flaskor
  • 50 håligheter (5 x 10)
  • Inget lock, återanvändbart 20 x 10,5 x 2,2 cm
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septor och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
  • Nivå 1: Vardagsanalys
    • Kromatografi godkänd
    • SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
  • Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
    • När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
    • SureSTART Level 2 Vialer har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett obrutet arbetsflöde.
  • Nivå 3: Hög prestation
    • När känslighet är ett måste
    • SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot förorenande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakter. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Flaskställ
Färg Blått
Håller Flaskor
Material Polypropen
För användning med (utrustning) 2 ml ampuller
Antal per förpackning 1 vardera
Produkttyp Flaskställ