Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Tja Microtiter Plattor, fyrkantig V-botten, nivå 1 vardagsanalys
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Microtiter Plattorna är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten, vatten och polära lösningsmedel och polära lösningsmedel.
Dessa 384-brunnars plattor är specifikation certifierade för att säkerställa autosampler kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 384-brunnars tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 1.
Plattor för prestandanivå 1– för vardagsanalys
- Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- Varuplattor, tätningar, tejper
- GC testad
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
- Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
- Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
- Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
Especificaciones
Especificaciones
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifierad | Specifikation Certifierad, GC/MS-testad |
| Array | 16 x 24 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 1 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 4 till 120μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej belagd |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.