Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-brunnars mittbrunnsplattor, fyrkantig V-botten, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 15122709
Change view
Antal per förpackning:
5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15122709 5 tallrikar Paket med 5
1 options
Produktkod. 15122709 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använda SureSTART™ WebSeal™ 384-brunnars mittbrunnsplattor, fyrkantig V-botten, prestandanivå 1, för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mellanbrunnsplattor är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten, vatten och polära lösningsmedel och polära lösningsmedel.
Dessa 384-brunnars plattor är specifikation certifierade för att säkerställa autosampler kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 384-brunnars tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 1.
Plattor för prestandanivå 1– för vardagsanalys
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Varuplattor, tätningar, tejper
  • GC testad
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Specifikation Certifierad, GC/MS-testad
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 240μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 252μ L
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 5 tallrikar
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 22 mm
Tallrik storlek Mittbrunn