Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars djupbrunnsplattor, fyrkantig V-botten, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. p-7250654
Antal per förpackning:
5 tallrikar
50 plattor
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 15182699
Brand: Thermo Scientific™ 60180P105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars djupbrunnsplattor, fyrkantig V-botten, prestandanivå 1, för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten, vatten och polära lösningsmedel och polära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars platttätningsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 1 eller SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 2.
Plattor för prestandanivå 1– för vardagsanalys
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Varuplattor, tätningar, tejper
  • GC testad
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Well Plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikation Certifierad, GC/MS-testad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 1900μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 2000μ L
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 5 tallrikar
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 44 mm