Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, rund U, V och platt botten, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 15122729 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
220μ L
270μ L
350μ L
Antal per förpackning:
100 tallrikar
10 plattor
Well Shape:
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Rund, plan botten (F-brunn)
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Antal per förpackning Well Shape Streckkod Förpackningsstorlek
15122729 270μ L 10 plattor Rund Ingen streckkod Paket med 10
15142729 220μ L 10 plattor Rund, konisk botten (V-brunn) Ingen streckkod Paket med 10
15132729 220μ L 100 tallrikar Rund, konisk botten (V-brunn) Ingen streckkod Paket med 100
15866261 220μ L 100 tallrikar Rund, konisk botten (V-brunn) Med streckkod Paket med 100
16383757 270μ L 10 plattor Rund Med streckkod Paket med 10
15112729 270μ L 100 tallrikar Rund Ingen streckkod Paket med 100
16592050 270μ L 100 tallrikar Rund Med streckkod -
15806271 220μ L 10 plattor Rund, konisk botten (V-brunn) Med streckkod Paket med 10
15102729 350μ L 10 plattor Rund, plan botten (F-brunn) Ingen streckkod Paket med 10
15192719 350μ L 100 tallrikar Rund, plan botten (F-brunn) Ingen streckkod Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15122729 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P216
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, Round U, V och Flat Bottom, Performance Level 2, för analys med hög genomströmning. De är certifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 96-brunnars runda U, V och platt botten Microtiter Plattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer med hög genomströmning. De är idealiska för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel.
Använd nivå 2 polypropenbrunnsplattor för rutinmässiga QA/QC-arbetsflöden, känsliga applikationer med lägre provkoncentrationer och datainsamling för totaljonkromatogram (TIC).
Dessa 96-brunnars plattor är certifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2.
Plattor för prestandanivå 2– för applikationer med hög genomströmning
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Certifierade plastbrunnsplattor, tätningar, tejper
  • GC-MS och LC-MS testade
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-arbetsflöden och känsliga applikationer med låga provkoncentrationer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Certifierad, GC/MS och LC/MS testad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 2
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 10 till 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 270μ L
Well Shape Rund
Antal per förpackning 10 plattor
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14.7 mm
Diameter (metrisk) Well 7 mm
Tallrik storlek Microtiter