Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, rund V-botten, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 15122699
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
450μ L
500 μl
Antal per förpackning:
120 mikroplattor
120 tallrikar
20 plattor
Volym (metrisk) Fungerar:
10 till 400μ L
20 till 450 μl
Höjd (metrisk):
14,4 mm
14.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Antal per förpackning Volym (metrisk) Fungerar Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15122699 500 μl 120 mikroplattor 20 till 450 μl 14.5 mm Paket med 120
15102699 450μ L 20 plattor 10 till 400μ L 14,4 mm Paket med 20
15112699 450μ L 120 tallrikar 10 till 400μ L 14,4 mm Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15122699 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P132
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, rund V-botten, prestandanivå 1, för vardagskromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plattorna är designade för daglig kromatografianalys.
De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, runda, nivå 1.
Prestandanivå 1-plattor – för vardagsanalys
  • Idealiskt för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Varuplattor, tätningar, tejp
  • GC-testat
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer med kärndetektorer
  • Idealiskt för att verifiera förekomsten av föreningar och kvantifiering med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens och ELSD
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionsverifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal brunnsplattor & mattor
Thermo Scientific WebSeal Skyltar och mattor finns tillgängliga i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-brunnsplattor är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-brunnsplattor är avsedda för höggenomströmningsapplikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är avsedda för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikationscertifierad, GC/MS-testad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 450 μl
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Otäckt
Total volym (metrisk) Tja 500 μl
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 120 mikroplattor
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Microtiter