Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, total V-botten, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 96-brunnar Total V-bottenplattor Microtiter är designade för att säkerställa hög datakvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för högkapacitetsGC- och HPLC/UHPLC-applikationer. De är idealiska för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
- Prestandanivå 2-plattor för högkapacitetsapplikationer
- Idealiskt för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Certifierade plastbrunnsplattor, tätningar, tejp
- GC-MS och LC-MS testade
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för QA/QC-arbetsflöden och känsliga applikationer med låga provkoncentrationer
- Idealiskt för att verifiera förekomsten av föreningar och kvantifiering med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, Fluorescens och ELSD
- Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionsverifierade
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 2 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnsplattan Microtiter |
| Material | Polyeten |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej belagd |
| Visa mer |