Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunns platttätningsmattor, 8 mm i diameter, rund, nivå 1 vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 8 mm diameter runda 96-brunnar platttätningsmattor är designade för vardaglig kromatografianalys. De erbjuder ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel. Dessa 96-brunns platttätningsmattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och uppfyller ANSI-SLAS 4-2004-standarder.
- Prestandanivå 1-mattor för vardagsanalys
- Idealiskt för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- GC-testat
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
- Lämplig för QA/QC-applikationer med kärndetektorer
- Idealiskt för att verifiera förekomsten av föreningar och kvantifiering med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
- Eliminera korskontaminering av prover
- Motstånd mot kärnbildning och rivning
- Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
- WebSeal mattor tillverkas av EVA (etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
- Silikonmattor är torrvärme-autoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Inget motstånd |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| Förslits | Ja |
| Produkttyp | 96-brunnsplattor tätningsmattor |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 1 |
| Lim | Hold (Håll) |
| Visa mer |