Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, runda, nivå 1 vardagsanalys
Produktkod. 15102719 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Material:
EVA
Silikon
Silikon, PTFE
Antal per förpackning:
10 Mats
5 Mats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Material Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15102719 Nej Silikon, PTFE 5 Mats Paket med 5
15192709 Nej EVA 5 Mats Paket med 5
17443193 Nej EVA - -
17433193 Nej Silikon 5 Mats -
15896251 Nej Silikon 5 Mats Paket med 50
16231362 Ja Silikon 5 Mats -
15182709 Ja Silikon 10 Mats Paket med 10
15112719 Ja Silikon, PTFE 5 Mats Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15102719 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180M102
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, rund, prestandanivå 1 för daglig kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 1 WebSeal™ 8 mm diameter runda 96-brunnars plattförseglingsmattor är designade för daglig kromatografianalys. De ger ett prisvärt val för användning med de flesta HPLC/UHPLC-instrumenttyper och är idealiska för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 1 Mats– för vardagsanalys
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • GC testad
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för biofarmaceutiska tillämpningar
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminera korskontaminering av prover
  • Motstå kärnning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
  • Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
  • Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
978
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Lösningsmedelsresistent
Material Silikon, PTFE
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 8 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Förslits Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 1
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet WebSeal 96-brunnars rund brunnsplatta