Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantiga, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. p-7250801
Förslits:
Ja
Nej
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15152749
Brand: Thermo Scientific™ 60180M120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, prestandanivå 2 för kromatografianalys med hög genomströmning. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 8 mm diameter fyrkantiga 96-brunnars plattförseglingsmattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för högkapacitetstillämpningar med GC och HPLC/UHPLC och är idealiska för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 2 Mats– för applikationer med hög genomströmning
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • GC-MS och LC-MS testade
  • Lämplig för HPLC/UHPLC, QA/QC och känsliga applikationer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminera korskontaminering av prover
  • Motstå kärnning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
  • Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
  • Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
986
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Lösningsmedelsresistent
Material Silikon, PTFE
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 8 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Förslits Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 2
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet WebSeal 96-brunnars fyrkantig brunnsplatta