Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars platttätningsmattor för brunnsplattsatser, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 15192779
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Plugg diameter:
5,6 mm
6,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Plugg diameter unitSize
15192779 Nej 5,6 mm Paket med 5
15102789 Ja 5,6 mm Paket med 5
15112789 Nej 6,5 mm Paket med 5
15122789 Ja 6,5 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15192779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180M151
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor för brunnsplattsatser, prestandanivå 3 för högpresterande kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor för brunnsplattsatser. Välja SureSTART Nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 3 Mats– för högpresterande applikationer
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Lämplig för HPLC/UHPLC, QA/QC och känsliga applikationer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminera korskontaminering av prover
  • Motstå kärnning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
  • Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
  • Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
983
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Lösningsmedelsresistent
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Material Silikon, PTFE
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 5,6 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
För användning med (utrustning) WebSeal 96-brunnars plattsatser med tätningsmattor (kat. nr. 60180-K100, 60180-K101, 60180-K103)
Förslits Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet WebSeal Glasinsatt 96-brunnars platta