Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattor, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Använd dessa SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattor, prestandanivå 3, för högpresterande kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Brand: Thermo Scientific™ 60180-P405
Beskrivning
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattsatser. Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
- Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Specifikationer
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non-sterile | |
1200 μL | |
-80°C to 121°C | |
Deep Well |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylene | |
1200 μL | |
Non-coated | |
Round | |
40 mm |