Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattor, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 15162789
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
800μ L
1200 μl
2000μ L
Well Shape:
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Höjd (metrisk):
31,5 mm
40 mm
44 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Well Shape Höjd (metrisk) unitSize
15162789 800μ L Rund, konisk botten (V-brunn) 31,5 mm Paket med 5
15122809 1200 μl Rund 40 mm Paket med 10
15192789 2000μ L Fyrkantig, rund botten (U-brunn) 44 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15162789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P400
Använd dessa SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattor, prestandanivå 3, för högpresterande kromatografianalys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ 96-brunnars plattor för brunnsplattsatser. Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 550μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 800μ L
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 31,5 mm
Diameter (metrisk) Well 7 mm
Tallrik storlek Microtiter