Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Produktkod. 16479375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Förpackningsstorlek
16479375 Ingen streckkod Paket med 10
30286145 Med streckkod -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479375 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P338
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plateand 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikationscertifierad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Glasbelagd polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1900μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 2000μ L
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 44 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Deep Well