Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal-platta™ och 96-bruten djupa brunnsplattor, fyrkantig V-botten, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3-platta WebSeal™ och 96-brunns-kvadratiska V-botten djupbrunnsplåtar är designade för reglerade laboratorier som kräver högpresterande produkter.
Plåt- och glasbelagda nivå 3-brunnsplåtar rekommenderas för användning med mycket känsliga tillämpningar, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover såsom proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnsplattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och uppfyller ANSI-SLAS 4-2004-standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnsplattor tätningsmattor, 8 mm diameter, fyrkantiga, nivå 1 eller SureSTART WebSeal 96 brunnsplattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 2.
Prestandanivå 3-ampuller – för högpresterande analys
- Idealiskt för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
- Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal plåt- och glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för QA/QC-applikationer med kärndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionsverifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Överensstämmelseintyg finns tillgängligt med lottnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal brunnsplattor och mattor
Thermo Scientific WebSeal Skyltar och mattor finns tillgängliga i tre prestandanivåer:
- Nivå 1-brunnsplattor är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2-brunnsplattor är avsedda för höggenomströmningsapplikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är avsedda för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | SBS Standard |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 3 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1900 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |