Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Tja Microtiter Plattor, rund U, V och platt botten, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V och Flat Bottom Microtiter Plattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
- Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
- Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
- Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
Specifications
Specifications
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifierad | Specifikationscertifierad |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 3 |
| Färg | Klart |
| Material | Glasbelagd polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 190μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Glasbelagd |
| Show More |