Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3-platta WebSeal™ och 96-brunns runda U-bottenplattor med 8 mm diameter mittbrunnsplattor
Produktkod. 30286143 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod
30286143 Med streckkod
16476449 Ingen streckkod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286143 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P350B
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Använd glasbelagd SureSTART™ WebSeal™ plåt och 96-brunnsplåtar i mittbrunnen, rund U-botten, 8 mm diameter, prestandanivå 3, för högprestandaanalys. De är specifikationscertifierade och uppfyller ANSI-SLAS 4-2004-standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3-platta WebSeal™ och 96-brunns runda U-bottenplattor med 8 mm diameter på mittbrunnen är designade för reglerade laboratorier som kräver högpresterande produkter.
Plåt- och glasbelagda nivå 3-brunnsplåtar rekommenderas för användning med mycket känsliga tillämpningar, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover såsom proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnsplattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och uppfyller ANSI-SLAS 4-2004-standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnsplattor för tätningsmattor, 8 mm diameter, runda, nivå 1.
Prestandanivå 3-ampuller – för högpresterande analys
  • Idealiskt för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal plåt- och glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer med kärndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionsverifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Överensstämmelseintyg finns tillgängligt med lottnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal brunnsplattor & mattor
Thermo Scientific WebSeal Skyltar och mattor finns tillgängliga i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-brunnsplattor är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-brunnsplattor är avsedda för höggenomströmningsapplikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är avsedda för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Formatera SBS Standard
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 900 &mu:L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 1100 μl
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Bio Molekyler
Antal per förpackning 10
Höjd (metrisk) 26.5 mm