Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brunnars mittbrunnsplattor, rund U-botten, 7 mm diameter, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ Plate+ 96-brunnars runda U-botten 7 mm diameter mellanbrunnsplattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2.
Prestandanivå 3-ampuller – för högpresterande analys
- Idealiskt för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
- Produkter på prestandanivå 3 inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för QA/QC-applikationer med kärndetektorer såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionsverifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Överensstämmelseintyg finns tillgängligt med lottnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal brunnsplattor & mattor
Thermo Scientific WebSeal Skyltar och mattor finns tillgängliga i tre prestandanivåer:
- Nivå 1-brunnsplattor är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2-brunnsplattor är avsedda för höggenomströmningsapplikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är avsedda för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
Specifications
Specifications
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | SBS Standard |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 3 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 90 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |