Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Brettanomyces spp. och Saccharomyces cerevisiae Multiplex PCR-analys
Produktkod. 18008101 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal tester:
96 tester/kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Antal tester unitSize
18008101 96 tester/kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 18008101 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A59289
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabbt upptäcka och differentiera Brettanomyces spp. och S. cerevisiae i koncentrat, halvfabrikat och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™Brettanomyces spp. och S. cerevisiaeMultiplex PCR-analys.
Brettanomyces är ansvarig för närvaron av 4-etylfenol i vin, juice och drycker med hög sockerhalt. Närvaron av Brettanomyces kan påverka jäsningen av S. cerevisiae och kan påverka färgen, lukten och smaken på de producerade dryckerna, vilket leder till återkallande av flaskor, produktionsstängning, skada på varumärkets rykte och förlust av konsumenternas förtroende. Att upprätthålla den höga kvaliteten på varje produkt börjar med regelbunden övervakning av miljön och tidig upptäckt i halvfabrikat och färdiga produkter för en snabb rengöring.
Designad speciellt för kontrollprogram inom dryckesproduktion Thermo Scientific™ SureTect™ Brettanomyces spp. och S. cerevisiae Multiplex PCR-analys upptäcker snabbt och skiljer båda målen med hjälp av ett enkelt och optimerat arbetsflöde. Analysen har testats och verifierats omfattande för att möta processutmaningarna genom att erbjuda noggrannhet, mycket specifika resultat och effektivitet i miljöövervakning och produktsläpp.
De SureTect™ Brettanomyces spp. och S. cerevisiaeMultiplex PCR Assay är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd och kostnadseffektiv plattform, vilket ger robusta resultat som du alltid kan lita på.
Enkel
  • Lätt att använda, enkelt arbetsflöde
  • Fördispenserade lysreagens och PCR-lyofiliserade reagenser
  • Automatisk lyseringscykel med mycket få pipetteringssteg
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Snabb screening och differentiering av Brettanomyces och S. cerevisiae i ett enda PCR-test
  • Snabb upptäckt för tidiga åtgärder och högt förtroende för produktionen
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Öppna PCR-plattformar
Smart
  • Mycket specifik analys som täcker de tre huvudarterna av Brettanomyces : B. naardenensis , B. anomalus och B. bruxellensis
  • Multiplex PCR för att minska kostnader och praktisk tid
  • Optimerat arbetsflöde med 3 hålbara tätningar för att minska korskontaminering
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • Intern positiv kontroll (IPC ) i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De SureTect™ Brettanomyces spp. och S. cerevisiaeMultiplex PCR Assay Kit innehåller:
  • Lysrör
  • Lyseringsreagens 3
  • Lyseringsreagens 3 buffert
  • SureTectBrettanomyces och S. cerevisiae PCR-analysrör
  • Thermo Scientific 96-brunnars genomstickbara tätningar (3 tätningar per kit)
  • SureTect PCR Caps
De SureTect™ Brettanomyces spp. och S. cerevisiaeMultiplex PCR-analys valideras den Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid med RapidFinder™ Analysis Software v3.0 eller senare, så att du kan testa enkelt och säkert. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning SureTect™ Brettanomyces spp. och S. cerevisiae Multiplex PCR-analys
Antal tester 96 tester/kit