Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli och C. lari PCR-analys
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Detektera snabbt Campylobacterjejuni, C. coli och C. lari i fjäderfämatriser och relevanta miljöprover på så lite som 24 timmar med AOAC Prestandatestade metoder SM -certifierade Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli och C. lari PCR-analys.
Den förbättrade SureTect analysformatet innehåller färgkodad plast med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
- Målspecifika, färgade analysplaster
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 26 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Kör alla analyser samtidigt i samma körning
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
- Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific™ SureTect™ Campylobacter jejuni, C. coli och C. lari PCR-analys inkluderar:
- Lyseringsreagens 1 rör
- Proteinas K
- Campylobacter jejuni, C. coli och C. lari PCR-rör
- Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
Anrikade prover pipetteras till förfyllda lysrör, tillsammans med Proteinas K, före inkubation, för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect Campylobacter jejuni, C. coli och C. lari PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas sedan, laddas i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med RapidFinder™ Analysis Software v3.0 (eller senare) eller Applied Biosystems 7500 Snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller senare).
Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna positiva kontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med RapidFinder™ Analysis Software v3.0 (eller senare) eller Applied Biosystems 7500 snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller senare) |
| Körtid | Inom 24 timmar |
| Målorganismklass | Campylobacter jejuni , C. coli och C. lari |
| Målspecificitet | Målspecifika, färgade analysplaster |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |