Beskrivning
Upptäck helt enkelt och exakt Cronobacter -arter i små eller stora provstorlekar av pulverformig modersmjölksersättning, och relaterade ingredienser, och produktionsmiljöprover på mindre än 20 timmar med Thermo Scientific™ SureTect™ Cronobacter Species PCR-analys.
Upptäck helt enkelt och exakt Cronobacter -arter i små eller stora provstorlekar av pulveriserad modersmjölksersättning, och relaterade ingredienser, och produktionsmiljöprover, på mindre än 20 timmar med Thermo Scientific SureTectCronobacter Species PCR-analys.
Analysen är AFNOR (ISO 16140-2:2016 ) AOAC (RI) validerad på modersmjölksersättning och spannmål med och utan probiotika, relaterade ingredienser och produktionsmiljöprover.
Den nya SureTect analysformatet innehåller färgkodade plaster med orienteringsmarkeringar och ett brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på. SureTect Cronobacter Species PCR-analysprotokoll är utformade för att vara enkla samtidigt som de ger repeterbara, exakta resultat för produktionsmiljöprover och pulverformig modersmjölksersättning (med eller utan probiotika) och ingredienser.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
- Målspecifika färgade analysplaster
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 20 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Kör alla analyser samtidigt i samma körning
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
- Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- Intern positiv kontroll (IPC ) i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTect Cronobacter Species PCR Assay Kit innehåller:
- Lyseringsreagens 1 rör
- Proteinas K
- Cronobacter PCR-analysrör
- ThermoScientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
De Thermo Scientific Suretect patogendetektionsanalyser är validerade att köras på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med RapidFinder™ Analysis Software v3.0 (eller senare) och Applied Biosystems 7500 snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller senare).
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismklass | Cronobacter arter |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |