Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 PCR-analys
Produktkod. 17849142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17849142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A56844
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck enkelt och exakt E. coli O157:H7 på nötkött, mejeriprodukter, frukt och grönsaker inklusive stora testportionsstorlekar med Thermo Scientific™ SureTect™ E. coli O157:H7 PCR-analys.
Upptäck E. coli O157:H7 snabbt med den mycket specifika, realtid Thermo Scientific™ SureTect™ E. coli 0157:H7PCR-analys.
Analysen håller AOACPrestandatestade metoderSM- godkännande beviljat av AOAC Forskningsinstitut för analys av upp till 375 g rått nötkött och färskvaror. Analysen är även validerad enligt ISO 16140-2:2016 och certifierad av NF Validation™ av AFNOR för analys av mejeriprodukter och upp till 375 g råa köttprodukter och grönsaker.
Den nya SureTect analysformatet innehåller färgkodad plast med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Enkel
  • Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
  • Målspecifika, färgade analysplaster
  • Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
  • Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 10-22 timmar
  • Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
  • Kör alla analyser samtidigt i samma körning
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTect E. coli O157:H7 PCR Assay Kit innehåller:
  • Lyseringsreagens 1 rör
  • Proteinas K
  • E. coli O157:H7 PCR-rör
  • ThermoScientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
  • PCR Caps
Anrikade prover pipetteras till förfyllda lysrör, tillsammans med Proteinas K, före inkubation, för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect E. coli O157:H7 PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas sedan, laddas i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Analysis Software v3.0 (eller senare) eller Applied Biosystems 7500 snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Express Software v2.0 eller senare. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna amplifieringskontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje SureTect
Målorganismklass E. coli 0157:H7
För användning med (applikation) Mat och dryck