Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR-analys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Upptäck snabbt E. coli O157:H7, stx, eae , i livsmedelsprover på så lite som 10 timmar med mycket specifik, enkel att använda realtids-PCR Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR-analys.
Upptäck snabbt flera genetiska mål för Shiga-toxin-producerande Escherichia coli O157:H7 och andra STEC i livsmedels- och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™Escherichia coli O157:H7 och STEC PCR arbetsflöde. Arbetsflödet har beviljats AOACPrestandatestade metoderSM -certifiering från AOAC Forskningsinstitutet och NF VALIDATION™ från AFNOR (ISO 16140-2:2016).
Analysen har testats omfattande på en rad matriser från livsmedelstillverkningsmiljöer, inklusive rått kött (exklusive fjäderfä), grönsaker, frukt, juicer och råa mejeriprover och gör det möjligt för användare att på ett tillförlitligt sätt upptäcka och differentiera Shiga-toxin som producerar Escherichia coli O157:07 på så lite som andra STEC-timmar.
De SureTect PCR System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
De Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR Assay är en del av ett komplett arbetsflöde för snabb detektering av Escherichia coli O157:H7, stx, eae och Escherichia coli STEC-serotyperna (O26, O45, O103, O111, O1521) från de O1-testade proverna.
Prover bedöms som positiva med hjälp av SureTect™ Escherichia coliO157:H7 och STEC Screening PCR-analys testas ytterligare med denna SureTect™ Escherichia coli STEC Identifiering PCR-analys.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
- Målspecifika färgade analysplaster
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 10 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Kör alla analyser samtidigt i samma körning
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
- Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR-analys inkluderar:
- Lyseringsreagens 1 rör
- Proteinas K
- Escherichia coliO157:H7och STEC Screening PCR-rör
- Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
Anrikade prover pipetteras till förfyllda lysrör, tillsammans med Proteinas K, före inkubation, för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas och laddas sedan i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med RapidFinder™ Analysprogram v3.0 eller senare. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna amplifieringskontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Suretect |
| Målorganismklass | Snabb detektering av Escherichia coli O157:H7, stx, eae och Escherichia coli STEC-serotyperna (O26, O45, O103, O111, O121, O145) |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |