Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli STEC Identifiering PCR-analys
Produktkod. 17869132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17869132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A56840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15700.00 SEK
    9128.44 SEK / Paket med 1
    Save 6571.56 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt flera genetiska mål för Shiga-toxinproducerande Escherichia coli O157:H7 och andra STEC i livsmedels- och miljöprover.
De Thermo Scientific™ SureTect™ Escherichia coli STEC Identification PCR Assay är en del av ett komplett arbetsflöde för snabb detektering av Escherichia coli O157:H7 , stx, eae och Escherichia coli STEC-serotyperna (O26, O45, O103, O111, O121, O145) från livsmedelsprover. Analysen innehåller ett optimerat vätskelyseringssteg, vilket ger en snabb och enkel metod för att förbereda provet för snabb detektering på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system och programvara i realtid.
Prover bedöms som positiva med hjälp av SureTect™ Escherichia coli O157:H7 och STEC Screening PCR-analys testas ytterligare med denna SureTect™ Escherichia coli STEC Identifiering PCR-analys. Analysen har varit AOAC-RI och AFNOR (ISO 16140-2:2016) validerat på en rad livsmedel, inklusive låga och höga provstorlekar av rått kött (exklusive fjäderfä), grönsaker, frukt, juice och mejeriprover, och det gör det möjligt för användare att på ett tillförlitligt sätt upptäcka och differentiera Shiga-toxinproducerande Escherichia coli O157:H7 på så lite som ST157:H7 timmar.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Den nya SureTect analysformatet innehåller färgkodad plast med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
Enkel
  • Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
  • Målspecifika färgade analysplaster
  • Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
  • Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 10 timmar
  • Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
  • Kör alla analyser samtidigt i samma körning
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTect Escherichia coli STEC Identification PCR Assay Kit innehåller :
  • Escherichia coli STEC Identifiering PCR-rör
  • PCR Caps
Lysatet av screenade positiva prover pipetteras in i Escherichia coli STEC Identification PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primrar och DNA-mall för den interna amplifieringskontrollen (IAC). PCR-rören förseglas och laddas sedan i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids-PCR-instrument med användning av RapidFinder™ Analysprogram v3.0 eller senare. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna amplifieringskontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje SureTect
Produkttyp SureTect STEC Identifiering PCR
Målorganismklass Detektion av Escherichia coli O157:H7, stx, eae och Escherichia coli STEC-serotyper (O26, O45, O103, O111, O121, O145)
För användning med (applikation) Mat och dryck