Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Listeria monocytogenes PCR-analys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Upptäck snabbt Listeria art monocytogenes i livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™ Listeria Species monocytogenes PCR-analys.
Upptäck Listeria monocytogenes i även de mest utmanande livsmedelstyperna med Thermo Scientific™ SureTect™ Listeria monocytogenes PCR-analys, som innehåller optimerade primer- och sondkomponenter för högspecifik detektion av L. monocytogenes .
Analysens arbetsflöde håller AOACPrestandatestade metoderSM- godkännande beviljat av AOAC Research Institute och är en AOACOfficiell metodSM , med First Action-status beviljad av AOAC Internationell. Analysen är även validerad enligt ISO 16140-2:2016 och certifierad av NF Validation™ av AFNOR-certifiering. Analysen är certifierad för att testa ett brett utbud av livsmedel och miljöprover.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Den nya SureTect analysformatet innehåller färgkodad plast med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
Enkel
- Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
- Målspecifika, färgade analysplaster
- Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
- Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
- Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
- Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 22 timmar
- Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
- Kör alla analyser samtidigt i samma körning
- Testa upp till 96 prover i varje körning
- Val av hålbara tätningar eller lock
- Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
- Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
- Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
- Intern positiv kontroll (IPC ) i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTect Listeria monocytogenes PCR Assay Kit innehåller:
- Lyseringsreagens 1 rör
- Lyseringsreagens 2
- Proteinas K
- Listeria monocytogenes PCR-analysrör
- Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
- PCR Caps
Anrikade prover pipetteras i förfyllda lyseringsrör, tillsammans med Proteinas K och Lysis Reagent 2, före inkubation för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect Listeria monocytogenes PCR-rör för att återhydratisera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas sedan, laddas i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-system som används med RapidFinder™ Analysprogram v3.0 (eller senare) eller Applied Biosystems™ 7500 snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument som används med RapidFinder™ Express Software v2.0 eller senare. Efter körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | Testa upp till 96 prover |
| Produktlinje | SureTect |
| Produkttyp | SureTect Listeria mocytogenes |
| Målorganismklass | Listeria monocytogenes |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck |