Läs mer
SureTect™ Salmonella Species PCR-analys
Produktkod. 17829142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Mat och dryck
Produktkod. För användning med (applikation)
17829142 Mat och dryck
1 options
Produktkod. 17829142 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer A56841
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt Salmonella-arter i mat- och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella Species PCR-analys.
Upptäck Salmonella -arter i livsmedels- och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella Species PCR-analys som innehåller optimerade primer- och sondkomponenter för mycket specifik detektion av Salmonella -arter.
Analysens arbetsflöden har validerats för ett brett utbud av människofoder, djurfoder, inklusive stora testportioner och miljöprover av AOAC Internationella och ISO 16140-2:2016 enligt NF VALIDATION™ av AFNOR-certifiering och av MicroVal™ Certifiering. Analysen är också certifierad för primärproduktionsprover av NF Validation™ av AFNOR-certifiering.
Den nya SureTect analysformatet innehåller färgkodade plaster med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat och färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Enkel
  • Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
  • Målspecifika färgade analysplaster
  • Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
  • Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 10 till 24 timmar
  • Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
  • Kör alla analyser samtidigt i samma körning
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTect Salmonella arter PCR Assay Kit innehåller:
  • Lyseringsreagens 1 rör
  • Proteinas K
  • Salmonella arter PCR-analysrör
  • Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
  • PCR Caps
De SureTect Salmonella PCR-analys är validerad på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid använder RapidFinder™ Analysis Software v3.0 eller senare eller Applied Biosystems™ 7500 Snabbmatssäkerhet PCR-instrument i realtid med Rapidfinder™ Express Software v2.0 eller senare, så att du kan testa enkelt och säkert. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov.
De SureTect Salmonella PCR-analys har testats omfattande på ett brett spektrum av mänskliga livsmedelskategorier, inklusive köttprodukter, mejeriprodukter, fisk- och fiskeriprodukter, frukt och grönsaker. Analysen har också testats på sällskapsdjursfoder och miljöprover, inklusive primärproduktprover. Individuella matriser som testades i metodvalideringsstudierna valdes ut baserat på deras associerade kontaminering av Salmonella och de kända utmaningarna kopplade till att testa dem med PCR-metoder. Individuella matriser inkluderade men var inte begränsade till köttfärs, rå fjäderfä, ägg, fettfri torkad mjölk och färdigmat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp SureTect Salmonella spp
För användning med (applikation) Mat och dryck