Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Staphylococcus aureus PCR-analys
Produktkod. 17839132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17839132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A56839
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck snabbt Staphylococcus aureus i livsmedelsprover med Thermo Scientific™ SureTect™ Staphylococcus aureus PCR-analys.
Upptäck snabbt Staphylococcus aureus i livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ SureTect™Staphylococcus aureus PCR-analys.
AOAC-RI-valideringen omfattar mejeriprodukter inklusive modersmjölksersättning tillsammans med andra produkter med låg fukthalt och ostar.
Analysen är validerad av AOAC-RI och gör det möjligt för användare att på ett tillförlitligt sätt upptäcka Staphylococcus aureus från mejeriprodukter, inklusive modersmjölksersättning och andra lågfuktiga mejeriprodukter och ostar, på mindre än 24 timmar.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Enkel
  • Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
  • Målspecifika färgade analysplaster
  • Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
  • Färgindikator i lysreagens som minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 24 timmar
  • Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
  • Kör alla analyser samtidigt i samma körning
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific SureTectStaphylococcus aureus PCR-analys inkluderar:
  • Lyseringsreagens 1 rör
  • Lyseringsreagens 2
  • Proteinas K
  • Staphylococcus aureus PCR-rör
  • Thermo Scientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
  • PCR Caps
Anrikade prover pipetteras till förfyllda lysrör, tillsammans med Proteinas K, före inkubation, för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect Staphylococcus aureus PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas sedan, laddas i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Analysis Software v3.0 eller senare eller Applied Biosystems 7500 snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Express Software v2.0 eller senare. Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna postiva kontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp SureTect S. aureus analys
Målorganismklass Staphylococcus aureus
För användning med (applikation) Mat och dryck