Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect ™Vibrio cholerae, V parahaemolyticus och V. vulnificus PCR-analys
Produktkod. 17849132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17849132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A56837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18505.00 SEK
    10566.29 SEK / Paket med 1
    Save 7938.71 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck snabbt Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus och V. vulnificus i livsmedelsprover på så lite som 10 timmar med denna mycket specifika, lättanvända PCR-analys i realtid.
Detektera snabbt Vibrio cholerae , V. parahaemolyticus och V. vulnificus i livsmedelsprover på så lite som 10 timmar med mycket specifik, lättanvänd realtids-PCR Thermo Scientific™ SureTect Vibrio cholerae, V parahaemolyticus och V. vulnificus PCR-analys.
De SureTect analysformatet innehåller färgkodad plast med orienteringsmarkeringar och brytbart remsformat, färgade reagenser och genomträngningsbara tätningar för att möjliggöra ett optimerat arbetsflöde för maximal laboratorieeffektivitet och produktivitet.
Analysen har AOAC-RI-validerats för fisk- och skaldjursprodukter med ett brett utbud av testportionsstorlekar.
De SureTect System är en optimerad lösning som kombinerar hastighet och prestanda i en lättanvänd, kostnadseffektiv plattform som ger —dig resultat du kan lita på.
Enkel
  • Lätt att använda med ett enda anrikningssteg och fördispenserade reagenser
  • Målspecifika färgade analysplaster
  • Tydligt orienterade lysis- och analysbrickor
  • Färgindikator i lysreagens minskar risken för mänskliga fel
Snabb och flexibel
  • Möjlighet att automatisera lys och PCR-provberedning
  • Optimerat arbetsflöde ger resultat på skärmen på så lite som 10 timmar
  • Maximal flexibilitet för operativ effektivitet
  • Kör alla analyser samtidigt i samma körning
  • Testa upp till 96 prover i varje körning
  • Val av hålbara tätningar eller lock
  • Upptäck flera mål i samma körning med universella PCR-protokoll över hela området
Smart
  • Intuitiv, användarvänlig programvara ger tillförlitliga resultat, utan subjektiv tolkning
  • Handlingsbar data stöder snabba beslut i en komplex produktförsörjningskedja
  • IPC i varje analys för fullständigt förtroende för resultaten
De Thermo Scientific™ Vibrio cholerae, V parahaemolyticus och V. vulnificus PCR-analys inkluderar.
  • Lyseringsreagens 1 rör
  • Proteinas K
  • Vibrio cholerae, V parahaemolyticus och V. vulnificus PCR-rör
  • ThermoScientific 96-brunnar genomborrbara tätningar
  • PCR-kapslar
Anrikade prover pipetteras i förfyllda lysrör, tillsammans med Proteinas K, före inkubation för att lysera eventuella bakterieceller som finns i provet och frigöra deras DNA i lösningen. Lysatet laddas sedan i SureTect Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus och V. vulnificus PCR-rör för att återhydrera den förladdade PCR-pelleten som innehåller alla nödvändiga komponenter och reagenser för PCR, inklusive en sond, primers och DNA-mall för den interna positiva kontrollen (IPC ).
PCR-rören förseglas och laddas sedan i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet Realtids PCR-instrument med hjälp av RapidFinder™ Analysis Software v3.0 (eller senare) eller Applied Biosystems 7500 Snabbmatssäkerhet 96-brunnars realtids-PCR-instrument med användning av RapidFinder™ Express Software v2.0 (eller senare). Efter avslutad körning visas tolkade resultat tydligt och kan rapporteras, lagras, skrivas ut eller laddas ner efter behov. Den interna positiva kontrollen bekräftar att korrekta analysförhållanden har inträffat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje SureTect
För användning med (applikation) Mat och dryck