Läs mer
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstorleksstandarder
Produktkod. 11884892 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,047μ m
0,064μ m
0,083μ m
0,092μ m
0,100μ m
0,155μ m
0,202μ m
0,204μ m
0,220μ m
0,304μ m
0,360μ m
0,498μ m
0,802μ m
0,809μ m
1,112μ m
1,59 μm
2.01μ m
3.04μ m
Koncentration:
1 x 10¹° partiklar/ml
3 x 108 partiklar/ml
Förpackningsstorlek:
50ml
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Koncentration unitSize
11884892 1,112μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11884862 0,047μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11894862 0,047μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11804872 0,064μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11814872 0,064μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11824872 0,083μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11834872 0,083μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11844872 0,092μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11854872 0,092μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11864872 0,100μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11874872 0,100μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11894892 1,112μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11804882 0,155μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11814882 0,155μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11804902 1,59 μm 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11824882 0,202μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11814902 2.01μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11834882 0,202μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11844882 0,204μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11854882 0,204μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11864882 0,220μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11874882 0,220μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11824902 3.04μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11884882 0,304μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11894882 0,304μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11804892 0,360μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11814892 0,360μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11824892 0,498μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11834892 0,498μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11844892 0,809μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11854892 0,809μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
11864892 0,802μ m 3 x 108 partiklar/ml 50ml
11874892 0,802μ m 1 x 10¹° partiklar/ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Product Code. 11884892 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PD1100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla beredningen av kalibreringsskivor med dessa partikelstorleksstandarder.
Förenkla beredningen av kalibreringsskivor med Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstorleksstandarder, för kalibrering och underhåll av Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Tillgängliga partikelstorlekar motsvarar de kalibreringspunktstorlekar som krävs av instrumenttillverkare.
Thermo Fisher Scientific™, tillsammans med Semiconductor Industry och SEMI, har fastställt specifika partikelstorlekar som ska användas vid kalibrering av Scanning Surface Inspection Systems. I samarbete med instrumenttillverkare skapade vi SURF-CAL™ produktlinje för att uppfylla SEMI standardriktlinjer.
  • Tillgängliga storlekar anses vara kritiska noder enligt definitionen av International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • Genom att deponera SURF-CAL™ NIST™ spårbara polystyrenlatexsfärer (PSL) på speciellt utvalda wafers kan du utföra periodiska kalibreringskontroller och jämföra din skanner med skannrar på andra platser.
  • Du kan också bedöma prestandan för ditt SSIS i kritiska skeden i tillverkningsprocessen.
  • Alla produkter är suspenderade i avjoniserat, filtrerat vatten i 50 ml flaskor i en koncentration av 3x108 partiklar per ml.
Anmärkning:
Produkter PD1100 och mindre är också tillgängliga med 10 10 partiklar per ml för tillämpningar med hjälp av en Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andra storleksexkluderande tekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillsats Hold (Håll)
Koncentration 3 x 108 partiklar/ml
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polystyrenmikrosfärer i avjoniserat, filtrerat vatten
Beskrivning Partiklar för kalibrering och underhåll av Scanning Surface Inspection Systems (SSIS)
För användning med (applikation) SSIS kalibrering och underhåll
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 50 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning 0.011µm
Stabilitet Produkten är stabil i minst 12 månader
Diameter (metrisk) 1,112μ m