Läs mer
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstorleksstandarder
Produktkod. p-4530444 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,047μ m
0,064μ m
0,083μ m
0,092μ m
0,100μ m
0,155μ m
0,202μ m
0,204μ m
0,220μ m
0,304μ m
0,360μ m
0,498μ m
0,802μ m
0,809μ m
1,112μ m
1,59 μm
2.01μ m
3.04μ m
Koncentration:
1 x 10¹° partiklar/ml
3 x 108 partiklar/ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. 11884862
Brand: Thermo Scientific™ PD047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla beredningen av kalibreringsskivor med dessa partikelstorleksstandarder.
Förenkla beredningen av kalibreringsskivor med Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstorleksstandarder, för kalibrering och underhåll av Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Tillgängliga partikelstorlekar motsvarar de kalibreringspunktstorlekar som krävs av instrumenttillverkare.
Thermo Fisher Scientific™, tillsammans med Semiconductor Industry och SEMI, har fastställt specifika partikelstorlekar som ska användas vid kalibrering av Scanning Surface Inspection Systems. I samarbete med instrumenttillverkare skapade vi SURF-CAL™ produktlinje för att uppfylla SEMI standardriktlinjer.
  • Tillgängliga storlekar anses vara kritiska noder enligt definitionen av International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • Genom att deponera SURF-CAL™ NIST™ spårbara polystyrenlatexsfärer (PSL) på speciellt utvalda wafers kan du utföra periodiska kalibreringskontroller och jämföra din skanner med skannrar på andra platser.
  • Du kan också bedöma prestandan för ditt SSIS i kritiska skeden i tillverkningsprocessen.
  • Alla produkter är suspenderade i avjoniserat, filtrerat vatten i 50 ml flaskor i en koncentration av 3x108 partiklar per ml.
Anmärkning:
Produkter PD1100 och mindre är också tillgängliga med 10 10 partiklar per ml för tillämpningar med hjälp av en Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andra storleksexkluderande tekniker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Hold (Håll)
Koncentration 3 x 108 partiklar/ml
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polystyrenmikrosfärer i avjoniserat, filtrerat vatten
Beskrivning Partiklar för kalibrering och underhåll av Scanning Surface Inspection Systems (SSIS)
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) SSIS kalibrering och underhåll
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 50 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning 0.004µm
Stabilitet Produkten är stabil i minst 12 månader
Diameter (metrisk) 0,047μ m