Description
- Clean surfaces effectively with these professional-quality wet wipes.
- Remove oil, grease, lubricants and dirt with ease, thanks to their strong texture.
- Maintain surface hygiene levels when water isn't available with this convenient design.
- Protect sensitive surfaces and electronics while keeping them clean.
Spécification
Spécification
| Product Type | Wet Wipe |
| Length (English) | 17.13 yd. |
| Length (Metric) | 15.66 m |
| Width (English) | 5.31 in. |
| Width (Metric) | 13.5 cm |
| Certifications/Compliance | FSC MIX Credit |
| Color | White |
| Ply | 1-ply |
| Includes | Bucket |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?