Läs mer
Tork Ytdesinfektionsspray
Artikelnummer. 30243768 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Doft:
Oparfymerad
Artikelnummer. Doft
30243768 Oparfymerad
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30243768 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 193610
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tork Surface Disinfecting Spray är ett färdigt desinfektionsmedel som är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier, jäst och virus, inklusive coronavirus.
  • Dödar 99,99 % av inkapslade virus på fem minuter, inklusive coronavirus EN14476: Begränsad virucidal aktivitet (aktiv mot höljefulla virus såsom t.ex. Influensavirus, coronavirus, HIV, herpesvirus, hepatitvirus) exponeringstid: 5 minuter under smutsiga förhållanden.
  • Biologiskt nedbrytbar formel. 100% växtbaserad aktiv ingrediens (mjölksyra).
  • Livsmedelsytkontaktsäker Ytdesinfektionssprayen är lämplig för PT2 (desinfektionsmedel som inte är avsedda för direkt applicering på människor eller djur) och PT4 (mat- och foderområde), och livsmedelskontaktytor måste sköljas med dricksvatten efter desinfektion med produkten.
  • Produkten är en alkoholfri, färdig mångsidig spray för ytavsinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Triggersprayflaska
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Förpackning Plastflaska
Alternativt artikelnummer 7322541432632
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.