Läs mer
Fisherbrand™ Yt pH-elektroder
Produktkod. 11796338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11796338 12 mm Varje
1 options
Produktkod. 11796338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    893.32 SEK / Paket med 1
    Save 556.68 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Yt-pH-elektrod som är idealisk för mätningar på papper, hud, läder, agar och elektroforesgel.
  • pH-elektrod i planglas 12 eller 8 mm
  • För mätningar på papper, hud, läder, agar, elektroforesgel
Specifikationer
Beskrivning Yt pH-elektroder
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ pH-elektroder, 12 mm
För användning med (applikation) Yt-pH-elektrod som är idealisk för mätningar på papper, hud, läder, agar och elektroforesgel.
pH-intervall 0 till 12
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C