Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Ytförberedande mikrofiberdukar
Handla allt Kimberly-Clark Professional ProdukterBeskrivning
- Högpresterande torkare.
- Torrpolering, ytförberedelse.
- Dukar för upprepad användning.
- Lämplig för transport och tillverkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytförberedande mikrofiberduk |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Längd (metrisk) | 40.5 cm |
| Bredd (engelska) | 15,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 21 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 40 x 40 cm |
| Förpackningsmängd | 25 Pk. |
| Visa mer |