Läs mer
Anritsu™ Ytsond
Längd (metrisk):
20 mm
50 mm
Typ:
IDA Probe
Micro Sensor Probe, ANP Plug
Micro Sensor Probe, DC Plug
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 6 mm dia. |
| Typ | Micro Sensor Probe, ANP Plug |
| Längd (metrisk) | 50 mm |