Läs mer
Thermo Scientific™ Surfact-Amps™ Tvättmedelsprovtagare
Produktkod. 10299953 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 Vials
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10299953 10 Vials Varje
1 options
Produktkod. 10299953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28340
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Bekväm samling av olika Surfact-Amps Detergent Solutions och andra utvalda användbara tvättmedel för proteinforskningsmetoder.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergent Sampler är en bekväm samling av olika Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergent Solutions och utvalda andra användbara tvättmedel för proteinforskningsmetoder.
Provtagningssatsen är ett ekonomiskt sätt att testa vilket rengöringsmedel som är mest effektivt för ett visst proteinlagrings- eller experimentsystem. Thermo Scientific Surfact-Amps Renade detergentlösningar är bekväma 10 % (vikt/volym) lösningar av vanliga rengöringsmedel som ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet för proteomik och molekylärbiologiska metoder. Till skillnad från snygga tvättmedelsformuleringar, Surfact-Amps 10 % lösningar är inte så trögflytande att du inte kan alikvotera dem exakt. Tvättmedelslösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter. Börja inte ditt experiment med tvättmedel av okänd ålder och renhet! Öppna bara en ampull och späd ut innehållet i din buffert i önskad koncentration. Tre av de tio rengöringsmedlen i provtagningssatsen levereras som fasta ämnen (100 mg vardera) snarare än 10 % lösningar.
Höjdpunkter:
Surfact-Amps Detergent Solutions är
  • Exakta 10 % tvättmedelslösningar i ultrarent vatten ampulerat under kväve
  • Lätt att exakt dispensera och späda för användning
  • Exceptionellt ren: mindre än 1,0μ ekv/ml peroxider och karbonyler
  • Mycket stabil: packad i glasampuller under inert kvävgas
Innehåller:
En ampull vardera av sju olika tvättmedelslösningar och 100 mg vardera av tre ytterligare fasta tvättmedel. Brij™, Triton™ och Tween™ är varumärken som tillhör sina respektive ägare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 10 Vials