Läs mer
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Antibody Pair
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 sats
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 3 ng/mL to 100 ng/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produkttyp | Sandwich ELISA |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 653509 |
| Gensymbol | SFTPA1 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Förvaringskrav | Aliquot and store at -20°C to +80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Synonym | COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B |
| Mål | Human |
| Visa mer |