Läs mer
Kolmi Hopen™ Surgical Patient Gown with Back Laces
Produktkod. 17720169 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Polypropylene Patient Gown with Back Laces; Closure Type: Tie; Color: Navy Blue; For Use With (Application): Medical; Disposable: Yes; Size: Universal
Produktkod.
17720169 Polypropylene Patient Gown with Back Laces; Closure Type: Tie; Color: Navy Blue; For Use With (Application): Medical; Disposable: Yes; Size: Universal
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17720169 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer J40460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 SEK
    131.25 SEK / Paket med 10
    Save 9.75 SEK
    6% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Lightweight patient gown with long sleeves and tie closure in back.
  • Light and breathable surgical shirt
  • Collarless model
  • Dorsal closure with laces
  • Higher weight than other medical gowns, guaranteeing better opacity
Specifikationer
Storlek Universell
För användning med (applikation) Medicinsk
Kön Unisex
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Klänning för allmänt bruk
Material Polypropen
Färg Marin
Förslutningstyp Slipsar
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 42 g/m2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal per förpackning 10 Pk.