Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellhandtag i rostfritt stål, graderad
Produktkod. 11880862
Change view
Storlek:
# 3
# 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
11880862 # 3
11890862 # 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11880862 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 0933
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använda Swann Morton™ Skalpellhandtag i rostfritt stål, graderad för att hjälpa till med träning, markering av korrekt operationsställe och traumaskadeundersökningar.
  • Icke-steril
  • Individuellt förpackad
  • Graderad
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Handtag för kirurgiskt skalpell
Storlek # 3
Längd (metrisk) 120 mm
Beskrivning Modellnummer 3GS/S
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja