Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellhandtag i rostfritt stål, graderad
Produktkod. p-8000466
Storlek:
# 3
# 4
Produktkod. 11880862
Brand: Swann-Morton™ 0933
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Swann Morton™ Skalpellhandtag i rostfritt stål, graderad för att hjälpa till med träning, markering av korrekt operationsställe och traumaskadeundersökningar.
  • Icke-steril
  • Individuellt förpackad
  • Graderad
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Handtag för kirurgiskt skalpell
Storlek # 3
Längd (metrisk) 120 mm
Beskrivning Modellnummer 3GS/S
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja