Läs mer
Surrogat Standard, o-terfenyl för dieselbensin, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389087 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389087 1 mL
1 options
Produktkod. 16389087 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer DIESELI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
o-terfenyl84-15-15000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Terphenyl
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 84-15-1, 75-09-2
CAS Min % 0.5, 99.5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.5, 99.5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C18H14
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 1,2-difenylbensen
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 230.31
PubChem CID 6766
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning