Läs mer
Polynukleära aromatiska kolväten surrogatstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11470259 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470259 1 mL 100g
1 options
Produktkod. 11470259 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 8100S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-Fluoronaftalen321-38-02000 μg/ml
2-fluorbifenyl321-60-82000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klagomål
Tekniske data
Kemiskt namn eller material PAH Surrogate Standard
Namnnotering SW-846 Method 8100
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 434-90-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 8100
Molekylformel C12F10
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Kvantitet 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PAH Surrogate Standard
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.