Läs mer
Polynukleära aromatiska kolväten surrogatstandard, SPEX CertiPrep™
Product Code. 15235846 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
15235846 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 15235846 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. 8100S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-Fluoronaftalen321-38-02000 μg/ml
2-fluorbifenyl321-60-82000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material PAH Surrogate Standard
Namnnotering SW-846 Method 8100
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 434-90-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 8100
Molekylformel C12F10
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • PAH Surrogate Standard
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning