Läs mer
surrogatstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15215836 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15215836 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15215836 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 624S
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-bromfluorbensen460-00-41000 μg/ml
Fluorbensen462-06-61000 μg/ml
Pentafluorbensen363-72-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Surrogate Standard
Namnnotering USEPA Method 624
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 110-56-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Method 624
Molekylformel C4H8Cl2
MDL-nummer MFCD00001011
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER ClCCCCCl
IUPAC-namn 1,4-diklorbutan
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 127.01
PubChem CID 8059
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Surrogate Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning