Läs mer
Surrogatstandardblandning 915 4000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,6-Tribromophenol 4000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 4000 μg/mL∣2-Fluorophenol 4000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 4000 μg/mL∣Phenol-d5 4000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 4000 μg/mL |