missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Survivin Antibody (91630) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB886J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| Survivin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 91630 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha | |
| E. coli-derived recombinant human Survivin, Met1-Asp142, Accession # O15392 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Stem Cells | |
| 332 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering