Läs mer
Poulten Selfe™ Viskometrar på upphängd nivå
Produktkod. 13161043
Change view
Storlek:
1
2
2A
3
3A
4
4A
5
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13161043 1 Varje
13181043 2 Varje
13191043 2A Varje
13121053 4 Varje
13111053 3A Varje
13131053 4A Varje
13101053 3 Varje
13141053 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13161043 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1625/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2015.01 SEK / Paket med 1
    Save 419.99 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lämplig för transparenta vätskor. Med UKAS kalibreringscertifikat.
  • Typ BS/IP/SL, IP71. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 330 mm. Ungefärlig provstorlek 22mL till 40mL. Tillgänglig utan kalibreringscertifikat, vänligen fråga.
  • Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter med upphängd nivå
Viskositetsområde 3,5 till 10 cSt
Certifikat och efterlevnad UKAS
Storlek 1
Volym (metrisk) 22 till 40 ml