Läs mer
Poulten Selfe™ Viskometrar på upphängd nivå
Descrizione
- Typ BS/IP/SL, IP71. Lämplig för transparenta vätskor. Nominell totallängd 330 mm. Ungefärlig provstorlek 22mL till 40mL. Tillgänglig utan kalibreringscertifikat, vänligen fråga.
- Med UKAS kalibreringscertifikat.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Viskosimeter med upphängd nivå |
| Viskositetsområde | 20 till 100 cSt |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Storlek | 2 |
| Volym (metrisk) | 22 till 40 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?