Beskrivning
- För Kompatto Series Workstation
- Upphängd under bänkskivan
- Lådor: EN 14749 certifierad glidguide - Soft-Close dämpningssystem - Enkel lastkapacitet på Kg 40,0
- Centrallås som standard
- Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
- Brandskyddande spånskivakropp
- Ljusgrå färg (2 dekorativa) - mm 19 tjocklek
- Frontal lådpaneler och luckor med rundad ABS kant
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Upphängt underbänksskåp |
| Färg | ljusgrå |
| Ram färg | Blått |
| Material | Spånskiva |
| Inkluderar | 3 mjukstängande lådor med centrallås |
| För användning med (utrustning) | Kompatto-seriens arbetsstation |
| Mått (L x B x H) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Bredd (engelska) | 19,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 500 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?