Läs mer
BICASA Upphängt underbänksskåp med gångjärnsdörr för Kompatto Workstation
Produktkod. 30057538 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Inkluderar:
Höger öppningsdörr
Vänster öppningsdörr
Ram färg:
Antracit
Blått
Rött
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Ram färg
30057538 Vänster öppningsdörr Antracit
30057558 Vänster öppningsdörr Blått
30057537 Vänster öppningsdörr Rött
30057584 Höger öppningsdörr Antracit
30057587 Höger öppningsdörr Blått
30057557 Höger öppningsdörr Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30057538 Leverantör BICASA Leverantörsnummer KDOLHA
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upphängt underbänksskåp med gångjärn för Kompatto arbetsstation. Tillverkad i brandskyddande spånskiva.
  • För Kompatto Series Workstation
  • Upphängd under bänkskivan
  • Dörrar: 270° grader öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
  • Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
  • Brandskyddande spånskivakropp
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa) - mm 19 tjocklek
  • Frontal lådpaneler och luckor med rundad ABS kant
Specifikationer
Produkttyp Upphängt underbänksskåp
Färg ljusgrå
Ram färg Antracit
Material Spånskiva
Antal hyllor 1
Inkluderar Vänster öppningsdörr
För användning med (utrustning) Kompatto-seriens arbetsstation
Mått (L x B x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm